Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
L17596.03
L17596.06
L17596.03EA
292
PLN
L17596.03
L17596.06
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 4792-58-9
Molecular Formula: C12H13NO3
Formula Weight: 219.24
Melting Point: 154-157°
Beilstein Reference: 178104
MDL No.: MFCD00047163
Formuła:
C₁₂H₁₃NO₃ Temp. topnienia: 154…157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047163 Numer CAS: 4792-58-9 |