1-(Phenylsulphonyl)indole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L17566.03
L17566.06
L17566.03EA
184
PLN
L17566.03
L17566.06
1-(Phenylsulphonyl)indole 98%
1-(Phenylsulphonyl)indole
Purity: 98%
CAS No.: 40899-71-6
Molecular Formula: C14H11NO2S
Formula Weight: 257.31
Melting Point: 77-79°
Boiling Point: 192°/3mm
Beilstein Reference: 1286712
MDL No.: MFCD00134318
Formuła:
C₁₄H₁₁NO₂S Temp. Wrzenia: 192 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 77…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134318 Numer CAS: 40899-71-6 |