5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
L17507.03
L17507.06
L17507.MD
L17507.03EA
1040
PLN
L17507.03
L17507.06
L17507.MD
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 2338-71-8
Molecular Formula: C9H6FNO
Formula Weight: 163.15
Melting Point: 164°
Beilstein Reference: 1449216
MDL No.: MFCD00022719
Formuła:
C₉H₆FNO MW: 163.15 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022719 Numer CAS: 2338-71-8 |