Ethyl-4-acetyl-5-oxohexanoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 4,4-Diacetylbutyrate, Ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate, 4,4-Diacetylbutyric Acid Ethyl Ester, 4-Acetyl-5-oxohexanoic Acid Ethyl Ester
L17496.06
L17496.14
L17496.06EA
118
PLN
L17496.06
L17496.14
Ethyl-4-acetyl-5-oxohexanoate 98%
Ethyl-4-acetyl-5-oxohexanoate
Purity: 98%
CAS No.: 2832-10-2
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.24
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₆O₄ Temp. Wrzenia: 153…154 °C (19 mmHg) Gęstość: 1,067 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009211 Numer CAS: 2832-10-2 |