5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
L17460.03
L17460.06
L17460.03EA
391
PLN
L17460.03
L17460.06
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 216393-63-4
Molecular Formula: C10H15BO3
Formula Weight: 194.04
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 9193266
MDL No.: MFCD01318154
Formuła:
C₁₀H₁₅BO₃ Temp. topnienia: 85…87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318154 Numer CAS: 216393-63-4 |