2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L17399.03
L17399.06
L17399.03EA
273
PLN
L17399.03
L17399.06
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 94%
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Purity: 94%
CAS No.: 114715-77-4
Molecular Formula: C4H5F3O3
Formula Weight: 158.08
Melting Point: ca 85°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 1723691
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00190646
Formuła:
C₄H₅F₃O₃ MW: 158.08 g/mol Temp. Wrzenia: 189 °C Temp. topnienia: ∼ 85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190646 Numer CAS: 114715-77-4 ADR: 8 II |