tert-Butyl acrylate 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 15 ppm
L17169.AE
L17169.AP
L17169.AU
L17169.AEEA
261
PLN
L17169.AE
L17169.AP
L17169.AU
tert-Butyl acrylate 99% stabilised
tert-Butyl acrylate
Stab. with 15ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 1663-39-4
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.4110
Melting Point: ca -69°
Boiling Point: 121°
Beilstein Reference: 1742329
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00008809
Formuła:
C₇H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 121 °C Temp. topnienia: ∼–69 °C Gęstość: 0,883 Temp. Zapłonu: 11 °C (52 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008809 Numer CAS: 1663-39-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-768-7 Jednostka: 3272 ADR: 3,II |