5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17145.03
L17145.06
L17145.03EA
587
PLN
L17145.03
L17145.06
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 99%
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 10241-97-1
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 144055
MDL No.: MFCD00047166
Formuła:
C₁₀H₉NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047166 Numer CAS: 10241-97-1 |