Hydrogen fluoride pyridine complex (∼70% HF)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Olah′s reagent, Pyridinium polybifluoride, Pyridine hydrofluoride, HF-Pyridine, PPHF, Poly(pyridine fluoride), Pyridinium poly(hydrogen fluoride)
L17117.14
L17117.22
L17117.14EA
352
PLN
L17117.14
L17117.22
Hydrogen fluoride pyridine complex (∼70% HF)
Hydrogen fluoride pyridine complex
CAS No.: 62778-11-4
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 50°/1mm
Beilstein Reference: 4750151
UN No.: UN1790
MDL No.: MFCD00012436
Formuła:
C₅H₅N·(HF)x Temp. Wrzenia: 50 °C (1 mmHg) Gęstość: 1.100 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00012436 Numer CAS: 62778-11-4 Jednostka: 1790 ADR: 8 I Klasyfikacja Merck : 14,6821 |