Bis(4-chlorobutyl)ether 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,4'-Dichlorodibutyl Ether, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4-Chlorobutyl Ether
L17055.22
L17055.06
L17055.14
L17055.22EA
2500
PLN
L17055.22
L17055.06
L17055.14
Bis(4-chlorobutyl)ether 99%
Bis(4-chlorobutyl)ether
Purity: 99%
CAS No.: 6334-96-9
Molecular Formula: C8H16Cl2O
Formula Weight: 199.12
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 129-131°/10mm
Beilstein Reference: 1739861
MDL No.: MFCD00019006
Formuła:
C₈H₁₆Cl₂O Temp. Wrzenia: 129…131 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,081 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019006 Numer CAS: 6334-96-9 Numer WE (dawny EINECS): 228-713-4 |