3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
L17015.03
L17015.06
L17015.03EA
390
PLN
L17015.03
L17015.06
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 216394-05-7
Molecular Formula: C5H2BrCl2NO2S
Formula Weight: 290.95
Melting Point: 65-70°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01318107
Formuła:
C₅H₂BrCl₂NO₂S Temp. topnienia: 65…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318107 Numer CAS: 216394-05-7 ADR: 8,III |