Drukuj
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L17003.06 L17003.14
L17003.06EA 447 PLN
L17003.06 L17003.14
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) ≥98%
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate)
Purity: 98+% CAS No.: 140681-55-6 Molecular Formula: C7H14B2ClF9N2 Formula Weight: 354.26 Melting Point: ca 250° dec. UN No.: UN3088 MDL No.: MFCD00142607
Formuła: C₇H₁₄B₂ClF₉N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142607
Numer CAS: 140681-55-6
Numer WE (dawny EINECS): 414-380-4
ADR: 4.2,II