2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L16947.03
L16947.06
L16947.03EA
205
PLN
L16947.03
L16947.06
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide 95%
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide
Purity: 95%
CAS No.: 59554-39-1
Molecular Formula: C8H11NO3S
Formula Weight: 201.25
Melting Point: 168-170°
MDL No.: MFCD01318156
Formuła:
C₈H₁₁NO₃S Temp. topnienia: 168…170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318156 Numer CAS: 59554-39-1 |