α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L16878.03
L16878.06
L16878.03EA
277
PLN
L16878.03
L16878.06
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 1737-26-4
Molecular Formula: C9H9F3O
Formula Weight: 190.17
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 62-63°/0.5mm
Beilstein Reference: 2257808
MDL No.: MFCD00039618
Formuła:
C₉H₉F₃O Temp. Wrzenia: 62…63 °C (0,5 mmHg) Gęstość: 1,237 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039618 Numer CAS: 1737-26-4 |