3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid
L16873.03
L16873.06
L16873.03EA
456
PLN
L16873.03
L16873.06
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 98%
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid
Purity: 98%
CAS No.: 338-03-4
Molecular Formula: C5H7F3O3
Formula Weight: 172.10
Refractive Index: 1.3880
Melting Point: 39-41°
Boiling Point: 87-90°/0.5mm
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00039531
Formuła:
C₅H₇F₃O₃ Temp. Wrzenia: 87…90 °C (0,5 mmHg) Temp. topnienia: 39…41 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039531 Numer CAS: 338-03-4 ADR: 8,III |