Lithium trifluoroacetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L16801.09
L16801.18
L16801.09EA
312
PLN
L16801.09
L16801.18
Lithium trifluoroacetate 97%
Lithium trifluoroacetate
Purity: 97%
CAS No.: 2923-17-3
Molecular Formula: LiCO2CF3
Formula Weight: 119.96
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00013216
Formuła:
LiCO₂CF₃ MW: 119.96 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013216 Numer CAS: 2923-17-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-878-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 II |