Ishikawa's reagent ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(Diethylamino)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, Hexafluoropropene diethylamine, N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
L16738.14
L16738.22
L16738.14EA
588
PLN
L16738.14
L16738.22
Ishikawa's reagent ≥90%
Ishikawa's reagent
Purity: 90+%
CAS No.: 309-88-6
Molecular Formula: C7H11F6N
Formula Weight: 223.16
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3500
Boiling Point: 56-57°/58mm
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00054683
Formuła:
C₇H₁₁F₆N MW: 223.16 g/mol Temp. Wrzenia: 56…57 °C (58 mmHg) Gęstość: 1.230 Temp. Zapłonu: 14 °C (57 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060264 Numer CAS: 309-88-6 ADR: 3 II |