2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L16725.06
L16725.14
L16725.06EA
807
PLN
L16725.06
L16725.14
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 13838-16-9
Molecular Formula: C3H2ClF5O
Formula Weight: 184.49
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3030
Boiling Point: 56-57°
Beilstein Reference: 1737129
MDL No.: MFCD00069095
Formuła:
C₃H₂ClF₅O Temp. Wrzenia: 56…57 °C Gęstość: 1,517 |
Numer MDL:
MFCD00069095 Numer CAS: 13838-16-9 Numer WE (dawny EINECS): 237-553-4 Klasyfikacja Merck : 14,3581 |