2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate 94% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methacrylic Acid 2-(Trimethylsilyloxy)ethyl Ester
Stabilizacja:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
L16675.18
L16675.09
L16675.18EA
850
PLN
L16675.18
L16675.09
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate 94% stabilised
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 94%
CAS No.: 17407-09-9
Molecular Formula: C9H18O3Si
Formula Weight: 202.33
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 65°/0.9mm
MDL No.: MFCD00053869
Formuła:
C₉H₁₈O₃Si Temp. Wrzenia: 65 °C (0,9 mmHg) Gęstość: 0,995 Temp. Zapłonu: 42 °C (107 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053869 Numer CAS: 17407-09-9 Numer WE (dawny EINECS): 241-432-1 |