Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
L16483.06
L16483.14
L16483.06EA
468
PLN
L16483.06
L16483.14
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride
Purity: 97%
CAS No.: 2062-98-8
Molecular Formula: C6F12O2
Formula Weight: 332.06
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3000
Boiling Point: 54-56°
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00054657
Formuła:
C₆F₁₂O₂ MW: 332.05 g/mol Temp. Wrzenia: 54…56 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054657 Numer CAS: 2062-98-8 Numer WE (dawny EINECS): 218-173-8 ADR: 8 II |