Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L16469.03
L16469.06
L16469.03EA
235
PLN
L16469.03
L16469.06
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Diethyl tetrafluorosuccinate
Purity: 97%
CAS No.: 377-71-9
Molecular Formula: C8H10F4O4
Formula Weight: 246.16
Refractive Index: 1.3680
Boiling Point: 78°/5mm
Beilstein Reference: 1798175
MDL No.: MFCD00015155
Formuła:
C₈H₁₀F₄O₄ Temp. Wrzenia: 78 °C (5 mmHg) Gęstość: 1,273 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015155 Numer CAS: 377-71-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-821-2 |