5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L16391.06
L16391.14
L16391.06EA
538
PLN
L16391.06
L16391.14
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 99%
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Purity: 99%
CAS No.: 93-84-5
Molecular Formula: C7H5N3O3
Formula Weight: 179.14
Melting Point:
Formuła:
C₇H₅N₃O₃ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00220274 Numer CAS: 93-84-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-282-2 ADR: 6.1,III |