(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-(-)-4-(1-Aminoethyl)toluene, (S)-1-(p-Tolyl)ethanamine
L16329.06
L16329.14
L16329.03
L16329.06EA
525
PLN
L16329.06
L16329.14
L16329.03
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 27298-98-2
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5215
Melting Point:
Formuła:
C₉H₁₃N MW: 135.21 g/mol Temp. Wrzenia: 204 °C Temp. topnienia: < –20 °C Gęstość: 0.94 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145246 Numer CAS: 27298-98-2 Jednostka: 2735 ADR: 8 III |