Trimorpholinophosphine oxide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Phosphoric Trimorpholide
L16315.06
L16315.14
L16315.06EA
301
PLN
L16315.06
L16315.14
Trimorpholinophosphine oxide 99%
Trimorpholinophosphine oxide
Purity: 99%
CAS No.: 4441-12-7
Molecular Formula: C12H24N3O4P
Formula Weight: 305.32
Melting Point: 188-192°
Beilstein Reference: 280155
MDL No.: MFCD00047406
Formuła:
C₁₂H₂₄N₃O₄P MW: 305.31 g/mol Temp. topnienia: 188…192 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047406 Numer CAS: 4441-12-7 Numer WE (dawny EINECS): 224-662-7 |