Amberlite® XAD-1180 ion exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L16097.22
L16097.36
L16097.22EA
296
PLN
L16097.22
L16097.36
Amberlite® XAD-1180 ion exchange resin
Amberlite® XAD-1180
CAS No.: 97396-56-0
MDL No.: MFCD00145830
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145830 Numer CAS: 97396-56-0 Klasyfikacja Merck : 14,382 |