Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate, Methylene di-p-phenyl diisocyanate, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, MDI, 4,4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
Purity: 98%
CAS No.: 101-68-8
Molecular Formula: C15H10N2O2
Formula Weight: 250.26
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 196°(385°F)
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 194°/5mm
Beilstein Reference: 797662
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00036131
Formuła:
C₁₅H₁₀N₂O₂ Temp. Wrzenia: 194 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 41…44 °C Gęstość: 1,239 Temp. Zapłonu: 196 °C (385 °F) Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00036131 Numer CAS: 101-68-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-966-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |