[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Koser Reagent, Phenyliodosohydroxy Tosylate
L15701.06
L15701.14
L15701.06EA
381
PLN
L15701.06
L15701.14
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97%
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Purity: 97%
CAS No.: 27126-76-7
Molecular Formula: C13H13IO4S
Formula Weight: 392.22
Melting Point: 131-136°
Beilstein Reference: 2150074
MDL No.: MFCD00011547
Formuła:
C₁₃H₁₃IO₄S Temp. topnienia: 131…136 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011547 Numer CAS: 27126-76-7 |