4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chloro-3-nitro-2(1H)-pyridinone
L15686.14
L15686.06
L15686.14EA
3020
PLN
L15686.14
L15686.06
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone
Purity: 98%
CAS No.: 165547-79-5
Molecular Formula: C5H3ClN2O3
Formula Weight: 174.54
Melting Point: 222-224°
Beilstein Reference: 149557
MDL No.: MFCD03093067
Formuła:
C₅H₃ClN₂O₃ Temp. topnienia: 222…224 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093067 Numer CAS: 165547-79-5 |