L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L15618.03
L15618.06
L15618.03EA
220
PLN
L15618.03
L15618.06
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
L-Proline benzyl ester hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 16652-71-4
Molecular Formula: C12H15NO2.HCl
Formula Weight: 241.72
Melting Point: 146-148°
Beilstein Reference: 3598081
Optical Rotation: -44° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00039002
Formuła:
C₁₂H₁₅NO₂ Temp. topnienia: 146…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039002 Numer CAS: 16652-71-4 Numer WE (dawny EINECS): 240-700-5 |