Drukuj
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid (∼7,5% P₂O₅) w/w
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Eaton's Reagent
L15607.AE L15607.AP
L15607.AEEA 348 PLN
L15607.AE L15607.AP
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid (∼7,5% P₂O₅) w/w
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
CAS No.: 39394-84-8 Molecular Formula: O5P2 Formula Weight: 141.95 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4350 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00070545
MW: 141.95 g/mol
Gęstość: 1.515
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070545
Numer CAS: 39394-84-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II