Cycloheptylacetic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Cycloheptylacetic acid
L15553.03
L15553.06
L15553.03EA
523
PLN
L15553.03
L15553.06
Cycloheptylacetic acid 99%
Cycloheptylacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 4401-20-1
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Refractive Index: 1.4725
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 110-112°/1mm
Beilstein Reference: 1935484
MDL No.: MFCD01075701
Formuła:
C₉H₁₆O₂ MW: 156.23 g/mol Temp. Wrzenia: 110…112 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 14…15 °C Gęstość: 1.023 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01075701 Numer CAS: 4401-20-1 |