L-Pipecolic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L15373.03
L15373.06
L15373.03EA
949
PLN
L15373.03
L15373.06
L-Pipecolic acid ≥99%
L-Pipecolic acid
Purity: 99%
CAS No.: 3105-95-1
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 81093
Optical Rotation: -26° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00005981
Formuła:
C₆H₁₁NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005981 Numer CAS: 3105-95-1 Numer WE (dawny EINECS): 221-462-1 Klasyfikacja Merck : 14,7458 |