Drukuj
Sodium vinylsulphonate ∼25% in aqueous solution, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Vinylsulphonic acid Sodium Salt
L15356.AE L15356.AP
L15356.AEEA 274 PLN
L15356.AE L15356.AP
Sodium vinylsulphonate ∼25% in aqueous solution, Technical Grade
Sodium vinylsulphonate
CAS No.: 3039-83-6 Molecular Formula: CH2=CHSO3Na Formula Weight: 130.10 Refractive Index: 1.3770 MDL No.: MFCD00007520
Formuła: C₂H₄O₃S
MW: 130.09 g/mol
Gęstość: 1.180
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007520
Numer CAS: 3039-83-6
Numer WE (dawny EINECS): 221-242-5