N-Benzylglycine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bzl-Gly-OH·HCl, Bzl-Gly-OH.HCl
L15200.14
L15200.22
L15200.14EA
973
PLN
L15200.14
L15200.22
N-Benzylglycine hydrochloride ≥98%
N-Benzylglycine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 7689-50-1
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CO2H.HCl
Formula Weight: 201.65
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 3915652
MDL No.: MFCD00156934
Formuła:
C₉H₁₁NO₂·HCl MW: 201.7 g/mol Temp. topnienia: ∼ 220 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00156934 Numer CAS: 7689-50-1 |