Amberlite® IR-120 (Na) exchange resin_ion
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Amberlite®IR-120 Na+-form, Amberlite® IR120 Na+ form
L15199.22
L15199.36
L15199.0E
L15199.22EA
232
PLN
L15199.22
L15199.36
L15199.0E
Amberlite® IR-120 (Na) exchange resin_ion
Amberlite® IR-120 (Na)
CAS No.: 78922-04-0
MDL No.: MFCD00132707
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132707 Numer CAS: 9002-23-7 Klasyfikacja Merck : 14,382 |