Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L15178.03
L15178.06
L15178.03EA
435
PLN
L15178.03
L15178.06
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride 95%
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
Purity: 95%
CAS No.: 23911-26-4
Molecular Formula: C14H19N3O8
Formula Weight: 357.32
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 1230954
MDL No.: MFCD00010697
Formuła:
C₁₄H₁₉N₃O₈ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010697 Numer CAS: 23911-26-4 |