(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
tert-Butyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
L15144.06
L15144.14
L15144.06EA
618
PLN
L15144.06
L15144.14
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 98%
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Purity: 98%
CAS No.: 35000-38-5
Molecular Formula: C24H25O2P
Formula Weight: 376.44
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 2759875
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00075545
Formuła:
C₂₄H₂₅O₂P MW: 376.436 g/mol Temp. topnienia: 146…150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075545 Numer CAS: 35000-38-5 Numer WE (dawny EINECS): 412-880-7 Jednostka: 3464 ADR: 6.1 II |