5-Methoxyindole-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L15137.03
L15137.06
L15137.03EA
190
PLN
L15137.03
L15137.06
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid 97%
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4382-54-1
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 157478
MDL No.: MFCD00005614
Formuła:
C₁₀H₉NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005614 Numer CAS: 4382-54-1 Numer WE (dawny EINECS): 224-487-6 |