Sodium-tert-pentyloxide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L15112.14
L15112.22
L15112.14EA
231
PLN
L15112.14
L15112.22
Sodium-tert-pentyloxide 95%
Sodium-tert-pentyloxide
Purity: 95%
CAS No.: 14593-46-5
Molecular Formula: C5H11NaO
Formula Weight: 110.13
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3983987
UN No.: UN3206
MDL No.: MFCD00064245
Formuła:
C₅H₁₁NaO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064245 Numer CAS: 14593-46-5 Numer WE (dawny EINECS): 238-369-4 ADR: 4.2,II |