Drukuj
Diethylmethoxyborane 1 M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L15107.AC L15107.AE
L15107.ACEA 414 PLN
L15107.AC L15107.AE
Diethylmethoxyborane 1 M in THF
Diethylmethoxyborane
CAS No.: 7397-46-8 Molecular Formula: C5H13BO Formula Weight: 99.97 Flash Point: -6°(21°F) Refractive Index: 1.4040 Beilstein Reference: 2231225 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00013240
Formuła: C₅H₁₃BO
Gęstość: 0,868
Temp. Zapłonu: –6 °C (21 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013240
Numer CAS: 7397-46-8
Jednostka: 2924
ADR: 3,II