Sodium bromoacetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium 2-bromoacetate
L14983.06
L14983.14
L14983.06EA
270
PLN
L14983.06
L14983.14
Sodium bromoacetate 98%
Sodium bromoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 1068-52-6
Molecular Formula: BrCH2CO2Na
Formula Weight: 160.93
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
BrCH₂CO₂Na MW: 160.93 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01311832 Numer CAS: 1068-52-6 ADR: 6.1 III |