Arbutin 98+% (by HPLC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Hydroxyphenyl beta-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Hydroquinone-beta-D-glucoside
L14945.03
L14945.06
L14945.03EA
196
PLN
L14945.03
L14945.06
Arbutin 98+% (by HPLC)
Arbutin
Purity: 98+%
CAS No.: 497-76-7
Molecular Formula: C12H16O7
Formula Weight: 272.26
Melting Point: 196-200°
Beilstein Reference: 89673
Optical Rotation: -65° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00016915
Formuła:
C₁₂H₁₆O₇ MW: 272.25 g/mol Temp. topnienia: 196…200 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016915 Numer CAS: 497-76-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-850-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) | White |
Form | Powder |
Assay (HPLC) |
|
Optical Rotation | −65° ± 2° (c=2 in water) |