Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14931.03
L14931.06
L14931.03EA
464
PLN
L14931.03
L14931.06
Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Cyclopropanecarboxaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1489-69-6
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4298
Odour: Stench
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 906781
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00012261
Formuła:
C₄H₆O Temp. Wrzenia: 98…101 °C Gęstość: 0,938 Temp. Zapłonu: 7 °C (44 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012261 Numer CAS: 1489-69-6 ADR: 3,II |