Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1H-Benzo[d]imidazole-5,6-dicarboxylic acid
L14754.06
L14754.03
L14754.06EA
1320
PLN
L14754.06
L14754.03
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 10351-75-4
Molecular Formula: C9H6N2O4
Formula Weight: 206.16
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 528170
MDL No.: MFCD03093058
Formuła:
C₉H₆N₂O₄ MW: 206.16 g/mol Temp. topnienia: ∼ 295 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093058 Numer CAS: 10351-75-4 |