4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L14728.03
L14728.MD
L14728.03EA
1270
PLN
L14728.03
L14728.MD
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 128143-89-5
Molecular Formula: C15H10ClN3
Formula Weight: 267.72
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 3613386
MDL No.: MFCD00191930
Formuła:
C₁₅H₁₀ClN₃ MW: 267.716 g/mol Temp. topnienia: 148…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191930 Numer CAS: 128143-89-5 |