Benzyl-(S)-(-)-lactate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Benzyl L-lactate, (S)-(-)-Lactic Acid Benzyl Ester, Benzyl (S)-Lactate
L14645.06
L14645.14
L14645.06EA
481
PLN
L14645.06
L14645.14
Benzyl-(S)-(-)-lactate 97%
Benzyl-(S)-(-)-lactate
Purity: 97%
CAS No.: 56777-24-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 105…109 °C (0,1 mmHg) Gęstość: 1,120 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00209546 Numer CAS: 56777-24-3 |