1-Bromo-6-phenylhexane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(6-Bromohex-1-yl)benzene
L14568.03
L14568.06
L14568.03EA
973
PLN
L14568.03
L14568.06
1-Bromo-6-phenylhexane 97%
1-Bromo-6-phenylhexane
Purity: 97%
CAS No.: 27976-27-8
Molecular Formula: C6H5(CH2)6Br
Formula Weight: 241.18
Refractive Index: 1.5295
Boiling Point: 115-118°/6mm
Beilstein Reference: 2207649
MDL No.: MFCD00236022
Formuła:
C₆H₅(CH₂)₆Br Temp. Wrzenia: 115…118 °C (6 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236022 Numer CAS: 27976-27-8 |