4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)benzoic acid
L14554.03
L14554.06
L14554.03EA
592
PLN
L14554.03
L14554.06
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 16261-80-6
Molecular Formula: C10H6F6O3
Formula Weight: 288.15
Odour: Odourless
Melting Point: 122-126°
Beilstein Reference: 2148278
MDL No.: MFCD00236043
Formuła:
C₁₀H₆F₆O₃ Temp. topnienia: 122…126 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236043 Numer CAS: 16261-80-6 |