Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L14365.06
L14365.14
L14365.06EA
355
PLN
L14365.06
L14365.14
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride 97%
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Purity: 97%
CAS No.: 81-30-1
Molecular Formula: C14H4O6
Formula Weight: 268.18
Melting Point:
Formuła:
C₁₄H₄O₆ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006915 Numer CAS: 81-30-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-342-5 |