(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(+)-Mosher's Acid Chloride, (+)-MTPA-Cl, (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride, (S)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 20445-33-4
Molecular Formula: C10H8ClF3O2
Formula Weight: 252.62
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 3591564
Optical Rotation: +137° (c=6.4 in carbon tetrachloride)
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00067105
Formuła:
C₁₀H₈ClF₃O₂ Temp. Wrzenia: 213…214 °C Gęstość: 1,353 Temp. Zapłonu: 89 °C (192 °F) Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00067105 Numer CAS: 20445-33-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,6280 |